Accessories
25, Náhradní sací trubice, vnitřní Ø 7 mm, pro modely 525/530
Katalogové číslo SOCO525.706
Dodavatel:   Socorex Isba
Accessories
Katalogové číslo SOCO525.706
Dodavatel:  Socorex Isba
Accessories
Accessories
25, Náhradní sací trubice, vnitřní Ø 7 mm, pro modely 525/530
Přejít na:
Price
922,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Náhradní sací trubice, vnitřní Ø 7 mm, pro modely 525/530
  • Sekvence:
    25