pH electrodes, Eutech
01, pH electrode, single junction, sealed, 1 - 13, 0...+80 °C, Epoxidová pryskyřice, Porous HDPE pin, 12×90 mm, BNC, 1 m cable, General purposes
Katalogové číslo EUTEECFC7252101B
Dodavatel: EUTECH
Přejít na:
Product Details & Documents
pH electrodes for use with all pH meters with BNC input connector.
Specifikace
- Připojení:BNC, 1 m cable
- Ø×D:12×90 mm
- Určeno pro:General purposes
- Popis:pH electrode, single junction, sealed
- Materiál:Epoxidová pryskyřice
- Sekvence:01
- Diafragma:Porous HDPE pin
- Tepl.:0...+80 °C
- pH:1 - 13