TAB SPECIAL KJELAB90 1 * 500 Tablet
Katalogové číslo THOMAB90
Dodavatel: THOMPSON & CAPPER
Frequently Bought Together
Kyselina sírová 90% ≥90% for milk analysis
Dodavatel: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Kjeldahl analysis weighing boats, Grade 609, Whatman™
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Prací a čisticí prostředky, LABWASH® Premium
Dodavatel: VWR Chemicals
VWR® AVS TITRINORM, pufrovací roztoky, 20 °C
Dodavatel: VWR Chemicals
Methanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., gradient grade for HPLC
Dodavatel: VWR Chemicals
Kyselina chlorovodíková 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
VWR® Dosatest, pH indicator test strips, non bleeding
Dodavatel: VWR Chemicals
Test pro stanovení peroxidu, MQuant™, Supelco®
Dodavatel: Merck
VWR®, Ubrousky čisticí
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Nitrile Gloves
Dodavatel: VWR Collection
Chlorid sodný, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
VWR®, Pipety Pasteurovy, High performance
Dodavatel: VWR Collection
D(+)-Sacharóza ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific