Orders LinkContactUsLinkComponent
Labels, biohazard
Labels, biohazard
3, Biohazard labels, PIC W009-Tri 100-PE-ROLL/1, Polyester, Černá na žluté, 100×87 mm, 250 labels/roll
Katalogové číslo BRDY827650
Dodavatel:   Brady
Labels, biohazard
Katalogové číslo BRDY827650
Dodavatel:  Brady
Labels, biohazard
Labels, biohazard
3, Biohazard labels, PIC W009-Tri 100-PE-ROLL/1, Polyester, Černá na žluté, 100×87 mm, 250 labels/roll
Přejít na:
Price
12 530,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 Roll
Product Details & Documents
All signs comply with current European legislation.
Informace pro objednávání: The polyester labels have a permanent acrylic adhesive.
Specifikace
  • Barva:
    Černá na žluté
  • Popis:
    Biohazard labels
  • Rozměry:
    100×87 mm
  • Materiál:
    Polyester
  • Sekvence:
    3
  • Model:
    PIC W009-Tri 100-PE-ROLL/1
  • Balené:
    250 labels/roll