Orders LinkContactUsLinkComponent
Nástavce
Nástavce
11, E 378 nástavec 1/1 pro škálu různého nádobí, se 2 nosnými rukojeťmi, pro použití v dolním koši
vzdálenost mezi oky 1,7 mm, obvod rámu 5 mm, G 7882, G 7892, G 7882 CD, G 7835/36 CD, 460×460×110 mm
Catalog # MIEL3203530
Supplier:   MIELE
Nástavce
Catalog # MIEL3203530
Supplier:  MIELE
Nástavce
Nástavce
11, E 378 nástavec 1/1 pro škálu různého nádobí, se 2 nosnými rukojeťmi, pro použití v dolním koši
vzdálenost mezi oky 1,7 mm, obvod rámu 5 mm, G 7882, G 7892, G 7882 CD, G 7835/36 CD, 460×460×110 mm
Price
10 681,75 Kč
Log in for availability
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifications
  • Popis:
    E 378 nástavec 1/1 pro škálu různého nádobí, se 2 nosnými rukojeťmi, pro použití v dolním koši
    vzdálenost mezi oky 1,7 mm, obvod rámu 5 mm
  • Sekvence:
    11
  • Š×H×V:
    460×460×110 mm
  • Určeno pro:
    G 7882, G 7892, G 7882 CD, G 7835/36 CD