Containers with screw cap
08, 180 ml, 63 mm, 80 mm, non sterile, with label, Bulk
Katalogové číslo LPIT105147
Dodavatel: LP ITALIANA
Přejít na:
Product Details & Documents
PP containers with screw cap.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
- Available non steril or packed under aseptic conditions
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Documents
Specifikace
- Ø vněj.:63 mm
- Balené:Bulk
- Type:non sterile, with label
- Kapacita:180 ml
- Výška:80 mm
- Sekvence:08