[EN]SPECIATION STANDARD ARSENIC(III) 1 G 1 * 100 mL
ACSDSP07105O01NCL1
: CPACHEM
Frequently Bought Together
Pufr pH 1,68, dávkovací lahev 1 * 500 mL
: HAMILTON BONADUZ
Vakuové filtrační jednotky, filtry Rapid-Flow™ MF 75, Nalgene®
: Thermo Fisher Scientific
VWR®, AVS TITRINORM pufrovací roztoky, CRM, při 25 °C
: VWR Chemicals
VWR® AVS TITRINORM, pufrovací roztoky, 20 °C
: VWR Chemicals
VWR®, AVS TITRINORM pH pufrovací roztoky v sáčcích, 20 °C
: VWR Chemicals
Roztoky standardní pro měření vodivosti
: VWR Chemicals
VWR®, Primary colour solutions, Reagent Ph. Eur.
: VWR Chemicals