Orders LinkContactUsLinkComponent
Viscosity flow cups
Viscosity flow cups
04, Viscosity flow cup, 8
Katalogové číslo SIMEVF2198
Dodavatel:   Industrial Physics
Viscosity flow cups
Katalogové číslo SIMEVF2198
Dodavatel:  Industrial Physics
Viscosity flow cups
Viscosity flow cups
04, Viscosity flow cup, 8
Price
5 390,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These viscosity flow cups are titanium anodised aluminum viscosity cups.
Suitable to be used with stand, to measure the viscosity of lacquers, paint and other liquids.
Certifications: AFNOR
Documents
Specifikace
  • Model:
    8
  • Popis:
    Viscosity flow cup
  • Sekvence:
    04
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Temperature control jacket with tripod for ISO and AFNOR cups
    Temperature control jacket with tripod for ISO and AFNOR cups
    SIMEVF2068
    02
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 17 670,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Tripod stand, 260 mm
    Tripod stand, 260 mm
    769-1150
    920
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 6 110,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Digital stopwatch, 0,01 s
    Digital stopwatch, 0,01 s
    SIMEDI0076
    901
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 834,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Ring stand fro flow cups
    Ring stand fro flow cups
    SIMEVF2062
    02
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 370,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Viscosity convertor of flow time to viscosity
    Viscosity convertor of flow time to viscosity
    769-1151
    01
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 470,00 Kč