Syringes for CTC analytics systems
37, Fixed needle, 22, 10 µl, 80 mm, 0,72 mm, Conical, 10F-BT-8/22C
Katalogové číslo SGEA0029741
Dodavatel: Trajan Scientific and Medical
Syringes for CTC analytics systems
Katalogové číslo SGEA0029741
Dodavatel: Trajan Scientific and Medical
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Ø vněj.:0,72 mm
- Rozchod:22
- Type:10F-BT-8/22C
- Typ špičky:Conical
- Objem:10 µl
- Popis:Fixed needle
- Délka:80 mm
- Sekvence:37