Orders LinkContactUsLinkComponent
pH Buffer solutions, CX-1
06, pH gradient buffer, CX-1, buffer B, 10,2, 250 mL
Katalogové číslo 555-9511
pH Buffer solutions, CX-1
Katalogové číslo 555-9511
Číslo CAS:  
pH Buffer solutions, CX-1
pH Buffer solutions, CX-1
06, pH gradient buffer, CX-1, buffer B, 10,2, 250 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
8 920,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Delivers robust reproducible gradients with the Thermo Scientific™ pH buffer platform that is applicable to a wide range of MAbs and ready to use with existing LC columns and systems, without the need to formulate mobile phases.
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    250 mL
  • Popis:
    pH gradient buffer, CX-1, buffer B
  • Sekvence:
    06
  • Hodnota pH:
    10,2