Orders LinkContactUsLinkComponent
pH Buffer solutions, CX-1
pH Buffer solutions, CX-1
01, pH gradient buffer, CX-1, buffer A, 5,6, 125 mL
Katalogové číslo 555-9504
pH Buffer solutions, CX-1
Katalogové číslo 555-9504
Číslo CAS:  
pH Buffer solutions, CX-1
pH Buffer solutions, CX-1
01, pH gradient buffer, CX-1, buffer A, 5,6, 125 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
5 560,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 125 mL
Product Details & Documents
Delivers robust reproducible gradients with the Thermo Scientific™ pH buffer platform that is applicable to a wide range of MAbs and ready to use with existing LC columns and systems, without the need to formulate mobile phases.
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    125 mL
  • Popis:
    pH gradient buffer, CX-1, buffer A
  • Sekvence:
    01
  • Hodnota pH:
    5,6