Orders LinkContactUsLinkComponent
Plastic hooks
Plastic hooks
01, Plastic hook, black, 50 mm
Katalogové číslo BRDY078259
Dodavatel:   Brady
Plastic hooks
Katalogové číslo BRDY078259
Dodavatel:  Brady
Plastic hooks
Plastic hooks
01, Plastic hook, black, 50 mm
Přejít na:
Price
2 290,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 36 KS
Product Details & Documents
Used to attach lengths of chain. Connecting hooks are available to match posts and chain.
  • Made of durable polyethylene
Specifikace
  • Popis:
    Plastic hook, black, 50 mm
  • Sekvence:
    01