Orders LinkContactUsLinkComponent
DETERGENT ALKALINE DETERLQD2 1 * 5 l
DETERGENT ALKALINE DETERLQD2 1 * 5 l
Katalogové číslo SMEGDETERLQD2
DETERGENT ALKALINE DETERLQD2 1 * 5 l
Katalogové číslo SMEGDETERLQD2
Dodavatel:  
DETERGENT ALKALINE DETERLQD2 1 * 5 l
Discontinued
Produkt byl zrušen. Nicméně jsme našli podobné alternativní produkty.
Alternativy
LABWASH PREMIUM EXTRA 1 * 5 L Katalogové číslo84546.360
Produkt 84546.360 je podobný SMEGDETERLQD2, ale výrobce a specifikace se mohou lišit.
LABWASH PREMIUM ALKAMATIC PF 1 * 5 L Katalogové číslo84550.360
Produkt 84550.360 je podobný SMEGDETERLQD2, ale výrobce a specifikace se mohou lišit.
[EN]DETERGENT ALKALINE DETERLIQUID I2 1 * 5 L Katalogové čísloSMEGDETERLIQUIDI2
Produkt SMEGDETERLIQUIDI2 je podobný SMEGDETERLQD2, ale výrobce a specifikace se mohou lišit.
Zobrazit více alternativ