Orders LinkContactUsLinkComponent
Filling solutions for combined/reference electrodes
05, Roztok KCL 3M, nasycený AgCl, pro Ag/AgCl referenční elementy elektrody (pHC3xxx/REF3xx), láhev 100 ml, 100 mL
Katalogové číslo HACHS21M004
Dodavatel:   Hach
Filling solutions for combined/reference electrodes
Katalogové číslo HACHS21M004
Dodavatel:  Hach
Číslo CAS:  
Filling solutions for combined/reference electrodes
Filling solutions for combined/reference electrodes
05, Roztok KCL 3M, nasycený AgCl, pro Ag/AgCl referenční elementy elektrody (pHC3xxx/REF3xx), láhev 100 ml, 100 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
803,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Filling and storage solutions for combined and reference electrodes.
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    100 mL
  • Popis:
    Roztok KCL 3M, nasycený AgCl, pro Ag/AgCl referenční elementy elektrody (pHC3xxx/REF3xx), láhev 100 ml
  • Sekvence:
    05
Specifikace