Orders LinkContactUsLinkComponent
VALIDATION SET -- COMPLETE , CONSISTING 1 * 40 mL
VALIDATION SET -- COMPLETE , CONSISTING 1 * 40 mL
Katalogové číslo REGERC120014
Dodavatel:   REAGECON
VALIDATION SET -- COMPLETE , CONSISTING 1 * 40 mL
Katalogové číslo REGERC120014
Dodavatel:  REAGECON
VALIDATION SET -- COMPLETE , CONSISTING 1 * 40 mL
Price
25 650,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 40 mL