Orders LinkContactUsLinkComponent
Mini cable lockouts
Mini cable lockouts
02, With nylon cable (2,44 m), Červený
Katalogové číslo 118-0518
Dodavatel:   Brady
Mini cable lockouts
Katalogové číslo 118-0518
Dodavatel:  Brady
Mini cable lockouts
Mini cable lockouts
02, With nylon cable (2,44 m), Červený
Přejít na:
Price
2 950,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These mini cable lockouts are perfect for use on disconnect switches, small gate valves, etc.
  • Available with 2,44 m nylon or sheathed steel cable
  • Sheathed steel cable provides extra strength for a tight fit on valves and levers
  • 6 lock holes accommodate most padlock shackles and hasps
  • Push-button self-winding mechanism automatically cinches cable tight
Max. shackle diameter: 7,00 mm
Min. shackle clearance: 20,00 mm
Max. wire/cable diameter: 1,60 mm
Specifikace
  • Type:
    With nylon cable (2,44 m)
  • Barva:
    Červený
  • Sekvence:
    02