Orders LinkContactUsLinkComponent
Power selector, WRT00116
Power selector, WRT00116
01, Power selector, WRT00116
Katalogové číslo WINKWRT00116-XX013
Dodavatel:   WINKLER
Power selector, WRT00116
Katalogové číslo WINKWRT00116-XX013
Dodavatel:  WINKLER
Power selector, WRT00116
Power selector, WRT00116
01, Power selector, WRT00116
Přejít na:
Price
3 590,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Plug-in power selector made of PS with switching mechanism.
  • Rotary switch with bimetal element
  • Signal light for controlling status indication
  • Cable with grounding plug type
Specifikace
  • Model:
    WRT00116
  • Popis:
    Power selector
  • Sekvence:
    01
  • Cat. No.:
    WINKWRT00116-XX013
  • Š×H×V:
    120×56×57 mm
  • Elektrické napětí:
    230 V; 13 A (ohmic load); 50 Hz