Orders LinkContactUsLinkComponent
Phosphorus standard solution
Phosphorus standard solution
Phosphorus standard solution, 100 ml (NIST), 1000 mg/l as P, 100 mL
Katalogové číslo HACH2321142
Dodavatel:   Hach
Phosphorus standard solution
Katalogové číslo HACH2321142
Dodavatel:  Hach
Číslo CAS:  
Phosphorus standard solution
Phosphorus standard solution
Phosphorus standard solution, 100 ml (NIST), 1000 mg/l as P, 100 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
679,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Standard solution for accuracy checks in phosphorus determinations.
Specifikace
Specifikace
  • Koncentrace:
    1000 mg/l as P
  • Bal.:
    100 mL
  • Popis:
    Phosphorus standard solution, 100 ml (NIST)