Process pH combination electrodes
11, pH kombinovaná elektroda, s válcovou membránou a PT1000, H 7381-T1000 VP, 2 - 13, −5...+80 °C, Sklo, Gel, Ceramic, 12×120 mm, VP plug head
Katalogové číslo SCOI285090155
Dodavatel: SI Analytics
Přejít na:
Product Details & Documents
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Produktová literatura
Specifikace
- Připojení:VP plug head
- Ø×D:12×120 mm
- Type:H 7381-T1000 VP
- Popis:pH kombinovaná elektroda, s válcovou membránou a PT1000
- Materiál:Sklo
- Sekvence:11
- Diafragma:Ceramic
- Elektrolyt:Gel
- Tepl.:−5...+80 °C
- pH:2 - 13