Orders LinkContactUsLinkComponent
Optical components for optical bench
Optical components for optical bench
Line generator, with a laser, enables to project one line, by the use of one glass cylinder, rotating at 360°
Katalogové číslo DIDAPOD060220
Dodavatel:   DIDALAB
Optical components for optical bench
Katalogové číslo DIDAPOD060220
Dodavatel:  DIDALAB
Optical components for optical bench
Optical components for optical bench
Line generator, with a laser, enables to project one line, by the use of one glass cylinder, rotating at 360°
Price
2 080,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Line generator, with a laser, enables to project one line, by the use of one glass cylinder, rotating at 360°
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Permanent frame, Ø 40 mm
    Permanent frame, Ø 40 mm
    DIDAPOD010095
    04
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 080,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Simple lens holder, Ø 40 mm
    Simple lens holder, Ø 40 mm
    DIDAPOD010110
    05
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 525,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Lens holder for fragile components, Ø 80 mm
    Lens holder for fragile components, Ø 80 mm
    DIDAPOD010080
    01
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 890,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Lens holder, Ø 40/42 mm
    Lens holder, Ø 40/42 mm
    DIDAPOD010090
    02
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 985,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Lens holder, Ø 80 mm
    Lens holder, Ø 80 mm
    DIDAPOD060130
    03
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 510,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Stand, half moon, for optical components positioned remote from the Optical bench, height 210 mm
    Stand, half moon, for optical components positioned remote from the Optical bench, height 210 mm
    DIDAPOD002192
    06
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 3 150,00 Kč