Orders LinkContactUsLinkComponent
Dip slides
06, Dipslide Dermatest, 10
Katalogové číslo LIOF50021
Dodavatel:   LIOFILCHEM
Dip slides
Katalogové číslo LIOF50021
Dodavatel:  LIOFILCHEM
Číslo CAS:  
Dip slides
Dip slides
06, Dipslide Dermatest, 10
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
669,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Flexible contact slide for microbiology screening of surfaces.
  • ISO 18593
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    10
  • Popis:
    Dipslide Dermatest
  • Sekvence:
    06
Specifikace