Trays, PP
Bílá, 50 l, 645×428×215 mm, 600×400×210 mm
Katalogové číslo LAMA1879
Dodavatel: LAMAPLAST
Přejít na:
Product Details & Documents
Trays made of PP.
- Ideal for food application
- Stackable
- Good chemical and temperature resistance
Specifikace
- Š×H×V vnějš.:645×428×215 mm
- Kapacita:50 l
- Barva:Bílá
- Š×H×V vnitř.:600×400×210 mm