Orders LinkContactUsLinkComponent
Mops, LoopMop™
Mops, LoopMop™
LoopMop™, irradiated
Katalogové číslo MICRMZLM5-12IR
   Waste Reducing
Dodavatel:   MICRONOVA
Mops, LoopMop™
Katalogové číslo MICRMZLM5-12IR
Dodavatel:  MICRONOVA
   Waste Reducing
Mops, LoopMop™
Mops, LoopMop™
LoopMop™, irradiated
Price
40 460,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 24 KS
Product Details & Documents
Knitted polyester mop for applying disinfectant in pharmaceutical, aseptic processing and medical device applications. Absorbent enough to clean to a dry finish but will leave enough moisture for disinfectants that require an extended drying time. Mop heads can be used directly with the fibreglass/polypropylene handle or attached to the universal handle via the quick disconnect adapter.
  • Can be laundered or autoclaved
  • Low linting
  • No raw edges
Informace pro objednávání: All components must be ordered separately.
Specifikace
  • Popis:
    LoopMop™, irradiated
  • Cat. No.:
    MICRMZLM5-12IR
  • Environmentally Preferable:
    Waste Reducing
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Délka
    Dostupnost
    Price
  • Prodlužovací nerezová tyč
    Prodlužovací nerezová tyč
    129-0551
    01
    965 - 1829 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 7 840,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Délka
    Dostupnost
    Price
  • Standardní nerezová tyč
    Standardní nerezová tyč
    129-0062
    09
    155 cm
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 3 600,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Délka
    Dostupnost
    Price
  • Stainless steel quick disconnect handle
    Stainless steel quick disconnect handle
    129-0176
    08
    1295 cm
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 3 490,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • MicroMop® Adapter: PP clamp adapter to hold Micromop and PolyGen series of floor mops, attaches to SSU series of handles
    MicroMop® Adapter: PP clamp adapter to hold Micromop and PolyGen series of floor mops, attaches to SSU series of handles
    129-0170
    04
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 3 430,00 Kč