Orders LinkContactUsLinkComponent
ICP multi-element standards (28 components)
02, ICP multi-element standard, 100 mg/l, (28 elements in in 5 % HNO₃) Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn, 5% HNO₃, 500 mL
Catalog # ACSDMB56A.K1.5N.L5
Supplier:   CPACHEM
ICP multi-element standards (28 components)
Catalog # ACSDMB56A.K1.5N.L5
Supplier:  CPACHEM
CAS Number:  
ICP multi-element standards (28 components)
ICP multi-element standards (28 components)
02, ICP multi-element standard, 100 mg/l, (28 elements in in 5 % HNO₃) Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn, 5% HNO₃, 500 mL
Přejít na:
CAS Number:  
Price
19 970,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 mL
Dostupnost některých produktů může být omezena
U některých produktů – například chemikálií nebo zdravotnických prostředků – je pro dokončení objednávky vyžadováno dodatečné ověření účtu, specifická licence nebo zákaznická dokumentace More info
Product Details & Documents
Specifikace
Specifikace
  • Matrice:
    5% HNO₃
  • Bal.:
    500 mL
  • Popis:
    ICP multi-element standard, 100 mg/l, (28 elements in in 5 % HNO₃) Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn
  • Sekvence:
    02
Specifikace
Some Products May Appear Restricted
To ensure a smooth and speedy checkout, please log in to your account. Some items may show as restricted simply because you're not logged in.
If you do not have an account, you can register using our registration webform (https://www.avantorsciences.com/us/en/login/register)
If you're still seeing restrictions after logging in, certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order. Some items may additionally require a specific license or customer documentation;  additional documentation will be requested for these items prior to shipment. 