Multi-element standards for ICP
02, Multi-element standards for 33 elements, 5% HNO₃, 500 mL
Katalogové číslo ACSDM8A96.K1.5N.L5
Dodavatel: CPACHEM
Přejít na:
Product Details & Documents
ICP standards used for Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr, Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Nb, Pb, Rb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, U, Zn.
Specifikace
Specifikace
- Matrice:5% HNO₃
- Bal.:500 mL
- Popis:Multi-element standards for 33 elements
- Sekvence:02