Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi-element quality control standards for ICP
Multi-element quality control standards for ICP
01, Multi-element quality control standards for 33 elements, 5% HNO₃, 100 mL
Katalogové číslo ACSDM8A96.1.5N.L1
Dodavatel:   CPACHEM
Multi-element quality control standards for ICP
Katalogové číslo ACSDM8A96.1.5N.L1
Dodavatel:  CPACHEM
Číslo CAS:  
Multi-element quality control standards for ICP
Multi-element quality control standards for ICP
01, Multi-element quality control standards for 33 elements, 5% HNO₃, 100 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
3 690,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 mL
Dostupnost některých produktů může být omezena
U některých produktů – například chemikálií nebo zdravotnických prostředků – je pro dokončení objednávky vyžadováno dodatečné ověření účtu, specifická licence nebo zákaznická dokumentace Další informace
Product Details & Documents
ICP QC standards used for Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr, Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Nb, Pb, Rb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, U, Zn. 1 mg/l for 33 elememts.
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Matrice:
    5% HNO₃
  • Bal.:
    100 mL
  • Popis:
    Multi-element quality control standards for 33 elements
  • Sekvence:
    01
Specifikace
Some Products May Appear Restricted
To ensure a smooth and speedy checkout, please log in to your account. Some items may show as restricted simply because you're not logged in.
If you do not have an account, you can register using our registration webform (https://www.avantorsciences.com/us/en/login/register)
If you're still seeing restrictions after logging in, certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order. Some items may additionally require a specific license or customer documentation;  additional documentation will be requested for these items prior to shipment.