Sample container, with screw cap
03, 30 ml, 25 mm, 90 mm, Sterile, individually wrapped
Dodavatel: DELTALAB
Přejít na:
Product Details & Documents
PP, translucent, with screw cap.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Straight walled containers for sample collection, storage and transport.
: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
- Ø vněj.:25 mm
- Balené:individually wrapped
- Type:Sterile
- Kapacita:30 ml
- Výška:90 mm
- Sekvence:03