Plastic ACME threaded handles
05, Plastic ACME threaded extendable handle, with black hand grip, 1727 - 6020 mm
Catalog # MICRSTAEH-237BL
Supplier: MICRONOVA
Jump to:
Product Details & Documents
Lehké, plastem potažené sklolaminátové rukojeti se závitovými konci pro použití s celou řadou adaptérů Micronova, mopových hlav a nástrojů pro zjednodušené a všestranné čištění.
- Lehké, plastem potažené sklolaminátové rukojeti
- Závitové připojení ACME Connect
- Rukojeti dostupné ve čtyřech barevných variantách pro barevné kódování
- K dispozici pevná délka nebo prodlužovací
- Pevné délky se pohybují od 300 mm do 1,5 m
- Rozšiřitelné maximální délky se pohybují od 900 mm do 3,5 m
- Závitový konec ACME Connect se připojuje přímo k plastovým závitovým mopům, nástrojům a adaptérům
- Adaptér SSA-2 připojuje rukojeti se závitem k mopy, nářadí a adaptérům Quick Disconnect
- Dobrá snášenlivost s dezinfekčními prostředky
- Autoklávovatelné
Závitové rukojeti Micronova Plastic ACME se připevňují přímo k plastovým (řada QP) adaptérům a nástrojům. Použijte závitový adaptér SSA-2 ACME k připojení k adaptérům a nástrojům Quick Disconnect (série QD) z nerezové oceli.
Documents
Specifications
- Popis:Plastic ACME threaded extendable handle, with black hand grip
- Délka:1727 - 6020 mm
- Sekvence:05