Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Forceps
VWR®, Forceps
01, Sterile, 120 mm, Individually wrapped
Katalogové číslo 232-0191
   Low Manufacturing Impact
Dodavatel:   VWR Collection
VWR®, Forceps
Katalogové číslo 232-0191
Dodavatel:  VWR Collection
   Low Manufacturing Impact
VWR®, Forceps
VWR®, Forceps
01, Sterile, 120 mm, Individually wrapped
Přejít na:
Price
2 150,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Balené:
    Individually wrapped
  • Type:
    Sterile
  • Délka:
    120 mm
  • Sekvence:
    01
  • Cat. No.:
    232-0191
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
    ISO 14001 (Certificate Registration No.131120)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact