Třepačka rotační, Loopster basic a digital
Překlopné třepačky s vertikální rotací pro hladké a efektivní míchání, model basic má pevnou rychlost a model digital má možnost nastavení rychlosti. Ideální pro biologické vzorky, zejména krev. Vhodné pro dělení a míchání práškových a tekutých vzorků ve zkumavkách do 50 ml. Snadno vyjímatelné příslušenství umožňuje rychlé čištění v případě rozlití vzorků. Různá příslušenství umožňují široké využití v mnoha aplikacích.
- volně nastavitelný úhel rotace
- může být použita při teplotě 4 až 50 °C v inkubátoru nebo studené místnosti
- snadná obsluha pomocí dotykové klávesnice
- vhodné pro nepřetržitý provoz
- časovač: odpočítávání, nastavitelné od 1 s do 99 h 59 min (model digital)
- model digital má počítadlo: Zobrazuje čas třepání a chybovéý kód
: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 21
: Dodávány bez nástavců, objednejte si, prosím, příslušenství zvlášť.
- Popis:Třepačka rotační Loopster digital
- Sekvence:02
- Hmotnost:3 kg
- Cat. No.:444-1040
- Úhel:Nastavitelný z horizontální do vertikální
- Displej:7segmentová LED zobrazuje rychlost a čas
- Š×H×V:300×300×360 mm
- Časovač:1 s - 5999 min
- Třepání:Rotacní
- Model:Loopster digital
- Příkon:16
- Rozsah rychlosti:5 - 80 min⁻¹ (v krocích po 1 ot./min.)
- Maximální náplň:2 kg
Accessories
- SekvencePopis
- SekvencePopis
- SekvencePopis
- SekvencePopis
- SekvencePopis
- SekvencePopis
- SekvencePopis
- SekvencePopis
- SekvencePopis
- SekvencePopis
- SekvencePopis