Třepačka rotační, Loopster basic a digital
01, Třepačka rotační Loopster basic
Catalog # 444-1039
Supplier: IKA
Jump to:
Product Details & Documents
Překlopné třepačky s vertikální rotací pro hladké a efektivní míchání, model basic má pevnou rychlost a model digital má možnost nastavení rychlosti. Ideální pro biologické vzorky, zejména krev. Vhodné pro dělení a míchání práškových a tekutých vzorků ve zkumavkách do 50 ml. Snadno vyjímatelné příslušenství umožňuje rychlé čištění v případě rozlití vzorků. Různá příslušenství umožňují široké využití v mnoha aplikacích.
- volně nastavitelný úhel rotace
- může být použita při teplotě 4 až 50 °C v inkubátoru nebo studené místnosti
- snadná obsluha pomocí dotykové klávesnice
- vhodné pro nepřetržitý provoz
- časovač: odpočítávání, nastavitelné od 1 s do 99 h 59 min (model digital)
- model digital má počítadlo: Zobrazuje čas třepání a chybovéý kód
Certifications: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 21
Ordering information: Dodávány bez nástavců, objednejte si, prosím, příslušenství zvlášť.
Specifications
- Popis:Třepačka rotační Loopster basic
- Sekvence:01
- Hmotnost:3,6 kg
- Cat. No.:444-1039
- Úhel:Nastavitelný z horizontálního na vertikální
- Displej:Žádný
- Š×H×V:300×300×360 mm
- Časovač:Žádný
- Třepání:Rotacní
- Model:Loopster basic
- Příkon:16 W
- Rozsah rychlosti:20 min⁻¹ fixed
- Maximální náplň:2 kg
Accessories
Product Information
- Catalog #SekvencePopisAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #SekvencePopisAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #SekvencePopisAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #SekvencePopisAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #SekvencePopisAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #SekvencePopisAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #SekvencePopisAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #SekvencePopisAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #SekvencePopisAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #SekvencePopisAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #SekvencePopisAvailabilityPrice