Orders LinkContactUsLinkComponent
Třepačky, Rocker 2D a 3D basic a digital
Třepačky, Rocker 2D a 3D basic a digital
04, Třepačka s rotačním pohybem Rocker 3D digital
Katalogové číslo 444-0818
Dodavatel:   IKA
Třepačky, Rocker 2D a 3D basic a digital
Katalogové číslo 444-0818
Dodavatel:  IKA
Třepačky, Rocker 2D a 3D basic a digital
Třepačky, Rocker 2D a 3D basic a digital
04, Třepačka s rotačním pohybem Rocker 3D digital
Price
33 080,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Třepačky pro hladká mísení, modely 2D s houpacím pohybem a jednotky 3D mají třírozměrný pohyb, základní modely mají pevně nastavený třepací úhel a digitální jednotky s nastavitelnou rychlostí a úhlem třepání. Používány pro homogenní mísení v baňce, kultivačních baňkách, Petriho miskách a zkumavkách. Třepačky 3D jsou ideální pro kultivaci buněčných kultur, extrakci DNA, rozdělení buněk a barvení a odbarvení buněk. I při kolísání zatížení a napětí zůstává rychlost třepání konstantní. Různá příslušenství umožňují široké využití v mnoha aplikacích.
  • může být použita při teplotě 4 až 50 °C v inkubátoru nebo studené místnosti
  • snadná obsluha pomocí dotykové klávesnice
  • vhodné pro nepřetržitý provoz
  • časovač: odpočítávání, nastavitelné od 1 s do 99 h 59 min (model digital)
  • model digital má počítadlo: zobrazuje čas třepání a chybový kód
Informace o dodávce: Dodáváno s univerzální protiskluzovou podložkou. Požadovaná příslušenství musí být objednána samostatně.
Specifikace
  • Popis:
    Třepačka s rotačním pohybem Rocker 3D digital
  • Sekvence:
    04
  • Hmotnost:
    2,2 kg
  • Cat. No.:
    444-0818
  • Úhel:
    0 - 15°
  • Š×H×V:
    280×330×185 mm
  • Třepání:
    Prevalování
  • Model:
    Třepačka s rotačním pohybem Rocker 3D digital
  • Rozsah rychlosti:
    5 - 80 min⁻¹
  • Maximální náplň:
    2 kg
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Zásobník, pro 14×30 ml zkumavky, Ø 25 mm
    Zásobník, pro 14×30 ml zkumavky, Ø 25 mm
    444-0890
    09
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 300,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Rohož s výčnělky
    Rohož s výčnělky
    444-0887
    06
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 823,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Náhradní univerzální rohož
    Náhradní univerzální rohož
    444-0886
    05
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 769,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Zásobník, pro 10×50 ml zkumavky, Ø 28 mm
    Zásobník, pro 10×50 ml zkumavky, Ø 28 mm
    444-0891
    10
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 300,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec druhé úrovně
    Nástavec druhé úrovně
    444-0892
    11
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 3 490,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Zásobník, pro 28×5 ml zkumavky, Ø 12 mm
    Zásobník, pro 28×5 ml zkumavky, Ø 12 mm
    444-0888
    07
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 300,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Zásobník, pro 16×15 ml zkumavky , Ø 16 mm
    Zásobník, pro 16×15 ml zkumavky , Ø 16 mm
    444-0889
    08
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 300,00 Kč