Pipette tips
Eppendorf type, macro, with collar, 1000 - 5000 µl, -, Transparent, Biohit, Dsg, Eppendorf, Genex, Jencons, Socorex Acura 835, 4 racks, 50 each
Dodavatel: DELTALAB
Přejít na:
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
- Balené:4 racks, 50 each
- Sterilní:-
- Objem:1000 - 5000 µl
- Druh špičky:Eppendorf type, macro, with collar
- Barva špičky:Transparent
- Pro použití s:Biohit, Dsg, Eppendorf, Genex, Jencons, Socorex Acura 835