Orders LinkContactUsLinkComponent
Erlenmeyer Flasks, Narrow Neck
07, 1000 ml, 220 mm, 131 mm, 42 mm
Katalogové číslo GLAS231.202.06
Dodavatel:   GLASSCO
Erlenmeyer Flasks, Narrow Neck
Katalogové číslo GLAS231.202.06
Dodavatel:  GLASSCO
Erlenmeyer Flasks, Narrow Neck
07, 1000 ml, 220 mm, 131 mm, 42 mm
Přejít na:
Price
228,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Clear, conical, graduated and narrow mouth Erlenmeyer flask, made from ASTM E-438 Type 1, Borosilicate 3.3 heat resistance glass.
  • All the flasks are printed in white enamel
  • Has reinforced thick rim to reduce chipping and breakage
 : Complies with ISO 1773.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    131 mm
  • Kapacita:
    1000 ml
  • Výška:
    220 mm
  • Sekvence:
    07
  • Hrdlo rozš. Ø:
    42 mm