Orders LinkContactUsLinkComponent
Erlenmeyer Flasks, Narrow Neck
01, 25 ml, 75 mm, 42 mm, 22 mm
Katalogové číslo GLAS231.202.01
Dodavatel:   GLASSCO
Erlenmeyer Flasks, Narrow Neck
Katalogové číslo GLAS231.202.01
Dodavatel:  GLASSCO
Erlenmeyer Flasks, Narrow Neck
01, 25 ml, 75 mm, 42 mm, 22 mm
Přejít na:
Price
49,10 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Clear, conical, graduated and narrow mouth Erlenmeyer flask, made from ASTM E-438 Type 1, Borosilicate 3.3 heat resistance glass.
  • All the flasks are printed in white enamel
  • Has reinforced thick rim to reduce chipping and breakage
 : Complies with ISO 1773.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    42 mm
  • Kapacita:
    25 ml
  • Výška:
    75 mm
  • Sekvence:
    01
  • Hrdlo rozš. Ø:
    22 mm