Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes with rim
Test tubes with rim
03, 9 ml, 100 mm, 12 mm, 0,6 mm
Katalogové číslo MARI3700334
Dodavatel:   MARIENFELD
Test tubes with rim
Katalogové číslo MARI3700334
Dodavatel:  MARIENFELD
Test tubes with rim
Test tubes with rim
03, 9 ml, 100 mm, 12 mm, 0,6 mm
Přejít na:
Price
1 080,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 KS
Product Details & Documents
Soda-Lime glass.
  • Very good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Specifikace
  • Ø vněj.:
    12 mm
  • Tloušťka stěny:
    0,6 mm
  • Kapacita:
    9 ml
  • Délka:
    100 mm
  • Sekvence:
    03