Buckets
03, Bílá, 5 L, 250 mm, 240 mm
Katalogové číslo VITL96093
Dodavatel: VITLAB
Přejít na:
Product Details & Documents
HDPE, white.
- Good chemical and temperature resistance
- Graduated with litre scale
- Without spout
For industrial and laboratory applications. With handle and tight closing, transparent lid.
Specifikace
- Kapacita:5 L
- Barva:Bílá
- Výška:240 mm
- Sekvence:03
- Ø vněj.:250 mm
Accessories
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Lid, PP, for 10 l bucket
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Lid, PP, for 5 l bucket