Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoboxes
Cryoboxes
06, 10×10, Cryotubes 1,2 - 2 ml, Žlutá, 132×132×52 mm
Katalogové číslo RATI5150014
Dodavatel:   RATIOLAB
Cryoboxes
Katalogové číslo RATI5150014
Dodavatel:  RATIOLAB
Cryoboxes
06, 10×10, Cryotubes 1,2 - 2 ml, Žlutá, 132×132×52 mm
Přejít na:
Price
1 360,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
PC, coloured, with clear lid.
  • Temperature-resistant from −190 to 121 °C
  • Drain bores at the bottom for dew liquids
  • By stacking corners the boxes are suitable for safe transport
With slip lid and variable grid insert.
Specifikace
  • Přihrádky:
    10×10
  • Určeno pro:
    Cryotubes 1,2 - 2 ml
  • Š×H×V vnějš.:
    132×132×52 mm
  • Barva:
    Žlutá
  • Sekvence:
    06