Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoboxes
02, 9×9, Cryotubes 1,2 - 2 ml, Červený, 132×132×52 mm
  RATI5150003
 :   RATIOLAB
Cryoboxes
  RATI5150003
 :  RATIOLAB
Cryoboxes
02, 9×9, Cryotubes 1,2 - 2 ml, Červený, 132×132×52 mm
1 350,00 Kč
1 * 5 KS
PC, coloured, with clear lid.
  • Temperature-resistant from −190 to 121 °C
  • Drain bores at the bottom for dew liquids
  • By stacking corners the boxes are suitable for safe transport
With slip lid and variable grid insert.
  • Přihrádky:
    9×9
  • Určeno pro:
    Cryotubes 1,2 - 2 ml
  • Š×H×V vnějš.:
    132×132×52 mm
  • Barva:
    Červený
  • Sekvence:
    02