Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryoboxes
Cryoboxes
01, 9×9, Cryotubes 1,2 - 2 ml, Zelená, 132×132×52 mm
Katalogové číslo RATI5150002
Dodavatel:   RATIOLAB
Cryoboxes
Katalogové číslo RATI5150002
Dodavatel:  RATIOLAB
Cryoboxes
01, 9×9, Cryotubes 1,2 - 2 ml, Zelená, 132×132×52 mm
Přejít na:
Price
1 350,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
PC, coloured, with clear lid.
  • Temperature-resistant from −190 to 121 °C
  • Drain bores at the bottom for dew liquids
  • By stacking corners the boxes are suitable for safe transport
With slip lid and variable grid insert.
Specifikace
  • Přihrádky:
    9×9
  • Určeno pro:
    Cryotubes 1,2 - 2 ml
  • Š×H×V vnějš.:
    132×132×52 mm
  • Barva:
    Zelená
  • Sekvence:
    01