Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, for test tubes
05, Přírodní, 16 - 17 mm
  RATI3914900
 :   RATIOLAB
Stoppers, for test tubes
  RATI3914900
 :  RATIOLAB
Stoppers, for test tubes
Stoppers, for test tubes
05, Přírodní, 16 - 17 mm
430,00 Kč
1 * 1.000 KS
PE.
  • Very tight seal due to two sealing rings
  • Available in natural and four more colors
  • Ø dno:
    16 - 17 mm
  • Barva:
    Přírodní
  • Sekvence:
    05