Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Nálevky, žebrované

Nálevky, žebrované

05, 160 mm, 40 mm, 250 mm
Katalogové číslo VTRB632413004250
Dodavatel:   Kavalier
Nálevky, žebrované
Katalogové číslo VTRB632413004250
Dodavatel:  Kavalier
Nálevky, žebrované
Nálevky, žebrované

05, 160 mm, 40 mm, 250 mm

Přejít na:
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents

Borosilikátové sklo 3.3.

  • výborná chemická odolnost
  • vysoká teplotní odolnost
  • minimální teplotní roztažnost zaručuje poměrně vysokou teplotní stabilitu

Žebrované stěny.

Specifikace
  • Sekvence:
    05
  • Vnitř. Ø horní části:
    250 mm
  • Vnější Ø stonku:
    40 mm
  • Délka stonku:
    160 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.