Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Nálevky, žebrované

Nálevky, žebrované

04, 140 mm, 38 mm, 200 mm
Katalogové číslo VTRB632413004200
Dodavatel:   Kavalier
Nálevky, žebrované
Katalogové číslo VTRB632413004200
Dodavatel:  Kavalier
Nálevky, žebrované
Nálevky, žebrované

04, 140 mm, 38 mm, 200 mm

Přejít na:
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents

Borosilikátové sklo 3.3.

  • výborná chemická odolnost
  • vysoká teplotní odolnost
  • minimální teplotní roztažnost zaručuje poměrně vysokou teplotní stabilitu

Žebrované stěny.

Specifikace
  • Sekvence:
    04
  • Vnitř. Ø horní části:
    200 mm
  • Vnější Ø stonku:
    38 mm
  • Délka stonku:
    140 mm
Doporučení

Doporučení budou personalizována na základě vašich nákupních preferencí pouze v případě, že jste udělili souhlas aktivací možnosti "Vylepšit můj nákupní zážitek" na stránce "Osobní údaje - Nastavení ochrany osobních údajů".

V opačném případě obdržíte obecná doporučení.