Orders LinkContactUsLinkComponent
Seed testing papers, Munktell
Seed testing papers, Munktell
02, 37/N, 580×580 mm
Katalogové číslo BINZ213030
Dodavatel:   Ahlstrom
Seed testing papers, Munktell
Katalogové číslo BINZ213030
Dodavatel:  Ahlstrom
Seed testing papers, Munktell
Seed testing papers, Munktell
02, 37/N, 580×580 mm
Přejít na:
Price
8 370,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
Seed Testing Papers are widely used by seed testing institutes and others for germination capacity testing and for health tests e.g. Jacobsen (Copenhagen tank), on top of paper and osmosis test.
Specifikace
  • Grade/stupeň/jakost:
    37/N
  • Sekvence:
    02
  • Velikost:
    580×580 mm
  • Hmotnost:
    135 g/m²
  • Cat. No.:
    BINZ213030
  • Třída:
    37/N
  • Kapilární jev:
    -
  • Obsah popela:
    -