Papírek univerzální indikátorový, cívka 1-14pH (1x5m) 1 * 1 KS
Katalogové číslo FIOR0911R00035
Dodavatel: Ahlstrom Munksjö
Papírek univerzální indikátorový, cívka 1-14pH (1x5m) 1 * 1 KS
Katalogové číslo FIOR0911R00035
Dodavatel: Ahlstrom Munksjö
Frequently Bought Together
Test strips, peroxide, Dosatest
Dodavatel: VWR Chemicals
VWR® Dosatest, pH indicator test strips, non bleeding
Dodavatel: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Test kits, COD cell test, Spectroquant®, Supelco®
Dodavatel: Merck
Test kits, nitrite, Spectroquant®, Supelco®
Dodavatel: Merck
Kádinky, nízké nebo vysoké
Dodavatel: Kavalier
VWR® Rota®, pH indicator paper, 1 to 14
Dodavatel: VWR Chemicals
Ammonia solution 28%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Test Strips, nitrate, MQuant®, Supelco®
Dodavatel: Merck
Test kits, phosphate, Spectroquant®, Supelco®
Dodavatel: Merck
Test kits, nitrate, Spectroquant®, Supelco®
Dodavatel: Merck
Test pro stanovení peroxidu, MQuant™, Supelco®
Dodavatel: Merck
VWR®, Ubrousky čisticí
Dodavatel: VWR Collection
Hydroxid sodný, pellets, pure, Supelco®
Dodavatel: Merck