Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Propanol
5096, Glass bottle, 2,5 L
  LACH20037LT0M25003
2-Propanol
  LACH20037LT0M25003
 :  67-63-0
2-Propanol
2-Propanol
5096, Glass bottle, 2,5 L
 :  67-63-0
1 * 2,5 L
 :  Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
  •  :67-63-0
  •  :(CH₃)₂CHOH
  •  :MFCD00011674
  •  :60.1
  •  :13,05228
  •  :82 °C (1013 hPa)
  •  :–89 °C
  •  :0,786 g/cm³ (20 °C)
  •  :12 °C
  •  :1219
  •  :3,II
  •  :Density: 0,786 g/cm³ (20 °C)
  •  :Ambient
  •  :200-661-7
  •  :01-2119457558-25
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    2,5 L
  • Sekvence:
    5096