Orders LinkContactUsLinkComponent
Tween® 80 (Polysorbate)
Tween® 80 (Polysorbate)
3745, Plastová láhev, 1.000 g
Catalog # LACH40164BT0G1000
Supplier:   Lach-ner S.R.O.
Tween® 80 (Polysorbate)
Catalog # LACH40164BT0G1000
Supplier:  Lach-ner S.R.O.
CAS Number:  9005-65-6
Tween® 80 (Polysorbate)
3745, Plastová láhev, 1.000 g
CAS Number:  9005-65-6
Price
932,00 Kč
Log in for availability
1 * 1.000 g
Product Details & Documents
  • CAS Number:9005-65-6
  • MDL Number:MFCD00082107
  • Merck Index:13,07664
  • Boiling Pt:∼100 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:–21 °C
  • Density:1,062 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:>149 °C
  •  :Density: 1,062 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Ambient
  • EINECS:500-019-9
Specifications
Specifications
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    1.000 g
  • Sekvence:
    3745
Specifications