Orders LinkContactUsLinkComponent
Tween® 80 (Polysorbate)
3645, Plastová láhev, 500 g
  LACH40164BT0G0500
Tween® 80 (Polysorbate)
  LACH40164BT0G0500
 :  9005-65-6
Tween® 80 (Polysorbate)
3645, Plastová láhev, 500 g
 :  9005-65-6
552,00 Kč
1 * 500 g
  •  :9005-65-6
  •  :MFCD00082107
  •  :13,07664
  •  :∼100 °C (1013 hPa)
  •  :–21 °C
  •  :1,062 g/cm³ (20 °C)
  •  :>149 °C
  •  :Density: 1,062 g/cm³ (20 °C)
  •  :Ambient
  •  :500-019-9
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    500 g
  • Sekvence:
    3645