Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Octan amonný

Octan amonný

3645, Plastová láhev, 500 g
Katalogové číslo LACH40112AP0G0500
Dráždivý
Dodavatel:   Lach-ner S.R.O.
Octan amonný
Katalogové číslo LACH40112AP0G0500
Dodavatel:  Lach-ner S.R.O.
Číslo CAS:  631-61-8
Octan amonný
Octan amonný

3645, Plastová láhev, 500 g

Přejít na:
Číslo CAS:  631-61-8
Price
766,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyma:  Acetic acid ammonium salt
  • Číslo CAS:631-61-8
  • Vzorec:H₃CCOONH₄
  • MDL číslo:MFCD00013066
  • Molecular Weight:77.08
  • Merck Index:13,00495
  • Bod tání:114 °C
  • Hustota:1,17 g/cm³ (20 °C)
  • Bod vzplanutí:136 °C
  •  :Density: 1,17 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:211-162-9
Specifikace

Specifikace

  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    500 g
  • Sekvence:
    3645

Specifikace

Doporučení

Doporučení budou personalizována na základě vašich nákupních preferencí pouze v případě, že jste udělili souhlas aktivací možnosti "Vylepšit můj nákupní zážitek" na stránce "Osobní údaje - Nastavení ochrany osobních údajů".

V opačném případě obdržíte obecná doporučení.