Chlorid hydroxylamonný
3401, Plastová láhev, 100 g
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Chlorid hydroxylamonný
Katalogové číslo LACH40069AP0G0100
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Číslo CAS: 5470-11-1
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride
- Číslo CAS:5470-11-1
- Vzorec:NH₂OH·HCl
- MDL číslo:MFCD00051089
- Molecular Weight:69.49
- Merck Index:13,04853
- Bod varu:306 °C (1013 hPa)
- Bod tání:151 °C
- Hustota:1,67 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:226-798-2
- ADR:8,III
- :Density: 1,67 g/cm³ (20 °C)
- UN:2923
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:100 g
- Sekvence:3401



